Kluczowe dokumenty
GE17-6003-74
Immobiline® Drystrip pH 3-11 NL, 11 cm
Cytiva 17-6003-74, pack of 12 strips
Wybierz wielkość
1 PKG
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 12 strips
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-6003-74
kolor
Colorless
rozpuszczalność
cold water: soluble (Insoluble in cold and hot water)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Żele Immobiline® DryStrip (paski IPG) są używane do ogniskowania izoelektrycznego (IEF), jako pierwszy wymiar elektroforezy 2D lub jako oddzielna aplikacja.
Zastosowanie
Żele Immobiline® DryStrip są dostępne w czternastu nakładających się zakresach pH i pięciu długościach pasków (7, 11, 13, 18 i 24 cm) i stanowią najbardziej wszechstronny wybór pasków IPG o wąskim, średnim i szerokim zakresie. Pięć 24-centymetrowych pasków IPG o wąskim zakresie pH (1 jednostka pH) zapewnia najwyższą dostępną rozdzielczość i zdolność do ładowania białek, co skutkuje dobrze oddzielonymi plamkami o wysokiej zawartości białka po rozdzieleniu w drugim wymiarze.
Pasek pH 3-11 NL obejmuje większość białek występujących w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych, podczas gdy paski o wąskim zakresie mogą być używane, gdy wymagana jest wyższa rozdzielczość. Gradienty pH na skrajnych końcach skali pH są nieliniowe, aby równomiernie rozprowadzić białka na długości żelu w celu uzyskania maksymalnej rozdzielczości.
Immobiline® Żele DryStrip są przed użyciem nawadniane odpowiednim buforem IPG. Próbki mogą być umieszczane bezpośrednio w roztworze nawadniającym w celu wydajnego ładowania rozcieńczonych próbek lub ładowania większych ilości białka. Próbki mogą być również ładowane po nawodnieniu. Separacja w pierwszym wymiarze jest przeprowadzana przy użyciu systemu Ettan IPGphor 3 IEF lub płaskiego systemu Multiphor II.
Cechy i korzyści
  • Maksymalizacja rozdzielczości, obciążalności i powtarzalności ogniskowania izoelektrycznego w pierwszym wymiarze (IEF).
  • Wybierz spośród szerokiej gamy nakładających się żeli Immobiline® DryStrip, które obejmują wąskie (1 jednostka pH), średnie (3-5 jednostek pH) i szerokie (8 jednostek pH) zakresy pH.
  • Wybierz żel Immobiline® DryStrip o szerokim gradiencie pH 3-11 NL do szybkiego i wydajnego badania przesiewowego, aby uzyskać szeroki przegląd całkowitej dystrybucji białek.
  • W przypadku bardziej szczegółowych badań lub stosowania większych ładunków białek, należy wybrać jeden z czterech nowych nakładających się pasków obejmujących zakres pH od 3 do 11.
  • Wyższą rozdzielczość można uzyskać stosując żele DryStrip Immobiline® o wąskim zakresie (1 jednostka pH).
  • Użyj odpowiednich buforów IPG, aby zoptymalizować warunki pracy.
  • Używaj pasków IPG bezpośrednio po ponownym spulchnieniu bez dalszych manipulacji.
  • Paski z kodem kreskowym umożliwiają wygodne śledzenie próbek i partii.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Ettan is a trademark of Cytiva
Immobiline is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page describes how to apply equilibrated Immobiline® DryStrip gels on the ExcelGel SDS gels.
This protocol shows how to prepare the Immobiline® DryStrip Kit and electrodes strips.
This page shows how to apply higher sample volumes and protein amounts with paper bridges in isoelectric focusing with Cytiva products
This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels