For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
719803
Carbon nanofibers
graphitized, platelets(conical), >98% carbon basis, D × L 100 nm × 20-200 μm
Synonim(y):
PR-25-XT-LHT, Conical carbon nanofibers
Wybierz wielkość
705,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
705,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
platelets (conical)
Poziom jakości
Próba
>98% carbon basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. × dł.
100 nm × 20-200 μm
powierzchnia
39 m2/g
zanieczyszczenia
<14,000 ppm Iron content
średnia średnica
130 nm
wielkość porów
0.12 cm3/g average pore volume
126.1 Å average pore diameter
mp
3652-3697 °C
gęstość
1.9 g/mL at 25 °C
gęstość nasypowa
0.5‑3.5 lb/cu.ft
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 719811 | 900711 | 685380 |
---|---|---|---|
assay >98% carbon basis | assay >98% carbon basis | assay ≥98% carbon basis, <1% (ash) | assay >90% carbon basis |
Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
biological source platelets (conical) | biological source platelets (conical) | biological source - | biological source - |
greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability - |
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Nanowłókna węglowe Pyrograf®-III wytwarzane metodą parową należą do klasy materiałów określanych jako wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT) i są produkowane metodą pływającego katalizatora.
Pyrograf®-III vapor-grown carbon nanofibers are within the class of materials termed multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and are produced by the floating catalyst method.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.