GE17-6003-77
Immobiline® Drystrip pH 3-11 NL, 24 cm
Cytiva 17-6003-77, pack of 12 strips
Wybierz wielkość
1180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1180,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 12 strips
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-6003-77
kolor
Colorless
rozpuszczalność
cold water: soluble (Insoluble in cold and hot water)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Pasek pH 3-11 NL obejmuje większość białek występujących w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych, podczas gdy paski o wąskim zakresie mogą być używane, gdy wymagana jest wyższa rozdzielczość. Gradienty pH na skrajnych końcach skali pH są nieliniowe, aby równomiernie rozprowadzić białka na długości żelu w celu uzyskania maksymalnej rozdzielczości.
800 Żele DryStrip są przed użyciem nawadniane odpowiednim buforem IPG. Próbki mogą być umieszczane bezpośrednio w roztworze nawadniającym w celu wydajnego ładowania rozcieńczonych próbek lub ładowania większych ilości białka. Próbki mogą być również ładowane po nawodnieniu. Separacja w pierwszym wymiarze jest przeprowadzana przy użyciu systemu 5136 IPGphor 3 IEF lub płaskiego systemu Multiphor II.
Cechy i korzyści
- Maksymalizacja rozdzielczości, obciążalności i powtarzalności ogniskowania izoelektrycznego w pierwszym wymiarze (IEF).
- Wybierz spośród szerokiej gamy nakładających się żeli 800 DryStrip, które obejmują wąskie (1 jednostka pH), średnie (3-5 jednostek pH) i szerokie (8 jednostek pH) zakresy pH.
- Wybierz żel 800 DryStrip o szerokim gradiencie pH 3-11 NL do szybkiego i wydajnego badania przesiewowego, aby uzyskać szeroki przegląd całkowitej dystrybucji białek.
- W przypadku bardziej szczegółowych badań lub stosowania większych ładunków białek, należy wybrać jeden z czterech nowych nakładających się pasków obejmujących zakres pH od 3 do 11.
- Wyższą rozdzielczość można uzyskać stosując żele DryStrip 800 o wąskim zakresie (1 jednostka pH).
- Użyj odpowiednich buforów IPG, aby zoptymalizować warunki pracy.
- Używaj pasków IPG bezpośrednio po ponownym spulchnieniu bez dalszych manipulacji.
- Paski z kodem kreskowym umożliwiają wygodne śledzenie próbek i partii.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page describes how to apply equilibrated Immobiline® DryStrip gels on the ExcelGel SDS gels.
This protocol shows how to prepare the Immobiline® DryStrip Kit and electrodes strips.
This page shows how to apply higher sample volumes and protein amounts with paper bridges in isoelectric focusing with Cytiva products
This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
Powiązane treści
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels