Kluczowe dokumenty
GE17-1279-03
rProtein A Sepharose Fast Flow
Cytiva 17-1279-03, pack of 200 mL
Synonim(y):
antibody affinity medium, antibody purification resin
Wybierz wielkość
1 PKG
28 940,00 zł
28 940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
28 940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
28 940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1279-03
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
60-165 μm
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-11
Zakres roboczy
3-10
pojemność
~50 mg binding capacity (human lgG/ml medium)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lawrence T Wang et al.
Cell reports, 38(7), 110367-110367 (2022-02-17)
L9 is a potent human monoclonal antibody (mAb) that preferentially binds two adjacent NVDP minor repeats and cross-reacts with NANP major repeats of the Plasmodium falciparum circumsporozoite protein (PfCSP) on malaria-infective sporozoites. Understanding this mAb's ontogeny and mechanisms of binding
Maida Romera-Branchat et al.
Cell reports, 31(9), 107717-107717 (2020-06-04)
Flowering of many plant species depends on interactions between basic leucine zipper (bZIP) transcription factors and systemically transported florigen proteins. Members of the genus Arabidopsis contain two of these bZIPs, FD and FDP, which we show have largely complementary expression
Lawrence T Wang et al.
Immunity, 53(4), 733-744 (2020-09-19)
Discovering potent human monoclonal antibodies (mAbs) targeting the Plasmodium falciparum circumsporozoite protein (PfCSP) on sporozoites (SPZ) and elucidating their mechanisms of neutralization will facilitate translation for passive prophylaxis and aid next-generation vaccine development. Here, we isolated a neutralizing human mAb
Produkty
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
Na tej stronie przedstawiono różne opcje oczyszczania dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A oraz opisano typowe warunki wiązania i elucji dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Zobacz wszystko
Protokoły
Protein A, coupled to Sepharose, binds IgG via its Fc regions, facilitating affinity chromatography purification.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
Zobacz wszystko