Kluczowe dokumenty
GE17-1279-02
rProtein A Sepharose Fast Flow
Cytiva 17-1279-02, pack of 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1279-02
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
60-165 μm
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-11
Zakres roboczy
3-10
pojemność
~50 mg binding capacity (human lgG/ml medium)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
rProtein A Sepharose 4 Fast Flow to żywica powinowactwa do oczyszczania przeciwciał w skali laboratoryjnej i procesowej.
Oczyszczanie przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych
rProtein A Sepharose 4 Fast Flow opiera się na ugruntowanej platformie Sepharose Fast Flow i jest stosowana w wielu zatwierdzonych procesach przeciwciał monoklonalnych. Składa się z rekombinowanego białka A połączonego z usieciowaną 4% matrycą agarozową. Wysoce usieciowana żywica agarozowa umożliwia wysokie prędkości przepływu i wysoką wydajność.
Charakterystyka żywicy białka A
Rekombinowane białko jest produkowane w E. coli i zaprojektowane z ukierunkowanym sprzężeniem w celu zwiększenia zdolności wiązania. Sprzężenie na bazie epoksydów zapewnia niski wyciek ligandu. Specyficzność rekombinowanego białka dla regionu Fc IgG jest podobna do białka natywnego, co zapewnia wysoki stopień selektywności i wydajności.
Usprawnione skalowanie
Skalowanie za pomocą tej żywicy jest proste i jest dodatkowo wspomagane przez szereg wstępnie zapakowanych narzędzi do opracowywania procesów, dzięki czemu skalowanie oczyszczania jest proste.
Cechy i korzyści
  • Do oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych zarówno w skali laboratoryjnej, jak i procesowej.
  • Uznana wśród żywic Protein A jako doskonała do procesów oczyszczania przeciwciał monoklonalnych (mAb).
  • Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.
  • Hydrofilowa matryca bazowa zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania i niski poziom zanieczyszczeń pochodzących z komórek gospodarza w puli elucyjnej.
  • Spełnia wymagania przemysłowe w zakresie bezpieczeństwa dostaw, solidnej wydajności i wsparcia regulacyjnego.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.