Kluczowe dokumenty
GE17-1279-01
rProtein A Sepharose Fast Flow
Cytiva 17-1279-01, pack of 5 mL
Synonim(y):
Sefaroza o szybkim przepływie, Sefaroza z białkiem A
Wybierz wielkość
1 PKG
3860,00 zł
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1279-01
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
60-165 μm
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-11
Zakres roboczy
3-10
pojemność
~50 mg binding capacity (human lgG/ml medium)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fuxiao Wang et al.
Journal of orthopaedic translation, 35, 72-80 (2022-10-04)
Bone fracture healing is a postnatal regenerative process in which fibrocartilaginous callus formation and bony callus formation are important. Bony callus formation requires osteoblastic differentiation of MSCs. The formation of callus was assessed by μCT, Safranin-O, H&E and Masson trichrome
Jeannine A Frei et al.
eNeuro, 8(4) (2021-06-18)
Autism spectrum disorder (ASD) is a neurologic condition characterized by alterations in social interaction and communication, and restricted and/or repetitive behaviors. The classical Type II cadherins cadherin-8 (Cdh8, CDH8) and cadherin-11 (Cdh11, CDH11) have been implicated as autism risk gene
Produkty
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
Na tej stronie przedstawiono różne opcje oczyszczania dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A oraz opisano typowe warunki wiązania i elucji dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Zobacz wszystko
Protokoły
Protein A, coupled to Sepharose, binds IgG via its Fc regions, facilitating affinity chromatography purification.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
Zobacz wszystko