Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
GE17-1196-01
Sigma-Aldrich
HiPrep 26/60 Sephacryl® S-300 HR
Cytiva 17-1196-01, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
Synonim(y):
Kolumna chromatograficzna HiPrep, Sephacryl S-300 HR
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
polypropylene (PP)
masa cząsteczkowa
10000-1500000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1196-01
Parametry
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.15 Mpa (22 psi)
objętość złoża
320 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 26 mm
Matryca
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-acrylamide phase
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning
2-13
Zakres roboczy
3-11
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
7704 26/60 810 S-300 HR to wstępnie zapakowana kolumna do filtracji żelowej do preparatywnego rozdzielania biomolekuł z próbek o objętości do 5 ml. 810 S-300 służy do rozdzielania białek średniej wielkości, w tym przeciwciał i białek surowicy.
Cechy i korzyści
  • Maksymalny odzysk i minimalna niespecyficzna adsorpcja z długoterminową stabilnością chemiczną i fizyczną wynikającą z hydrofilowej, sztywnej matrycy z dekstranu allilowego / bisakrylamidu.
  • Kolumny do filtracji żelowej dla nisko- i średniociśnieniowych systemów AKTA.
  • Ugruntowana pozycja w produkcji przemysłowej.
  • Seria 7704 810 oferuje powtarzalne separacje w szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
  • Wygodne, wstępnie zapakowane kolumny 7704 810 przyspieszają oczyszczanie białek.
Przydatność
HiPrep 26/60 Sephacryl S-300 HR to wstępnie zapakowana kolumna do filtracji żelowej do preparatywnego rozdzielania biomolekuł z próbek o objętości do 13 ml. Sephacryl S-300 służy do rozdzielania białek średniej wielkości, w tym przeciwciał i białek surowicy.
Kolumny do filtracji żelowej dla nisko- i średniociśnieniowych systemów ÄKTA.
Wszystkie powszechnie stosowane bufory, 0,2 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M kwas octowy, 8 M mocznik, 6 M guanidyna HCl, 1% SDS, 20% etanol, 30% propanol, 30% acetonitryl (testowane w temperaturze 40oC przez 1 tydzień), 0,5 M NaOH (tylko do czyszczenia na miejscu).
do preparatywnej separacji biomolekuł o objętości próbki do 13 ml
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Powiązane treści
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.