Kluczowe dokumenty
GE17-0599-10
Sephacryl® S-300 HR
Cytiva 17-0599-10, pack of 150 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 150 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0599-10
Matryca
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
wielkość cząstki
25-75 μm
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
3-11
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Podłoża do filtracji żelowej Sephacryl® o wysokiej rozdzielczości umożliwiają szybkie i powtarzalne oczyszczanie białek, polisacharydów i innych makrocząsteczek metodą filtracji żelowej w skali laboratoryjnej i przemysłowej.
Zastosowanie
Medium chromatograficzne Sephacryl® High Resolution to wysoce wszechstronne medium do filtracji żelowej, które oferuje szeroki zakres możliwości frakcjonowania. Matryca nośnika Sephacryl® High Resolution jest usieciowanym kopolimerem dekstranu allilowego i N,N'-metylenobisakryloamidu. To usieciowanie zapewnia dobrą sztywność i stabilność chemiczną. Wąski rozkład wielkości cząstek, wraz ze stromymi krzywymi selektywności, skutkuje dobrymi właściwościami preparatywnymi przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości. Hydrofilowy charakter nośnika minimalizuje niespecyficzną adsorpcję i maksymalizuje odzysk. Doskonała rozdzielczość i charakterystyka przepływu, długoterminowa stabilność fizyczna i chemiczna oraz łatwość obsługi sprawiają, że Sephacryl® HR jest medium wybieranym do rutynowego oczyszczania.
810 High Resolution jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako medium BioProcess, Sephacryl® High Resolution spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Ekonomiczne media do filtracji żelowej zapewniające wysoką rozdzielczość przy szybkiej i łatwej obsłudze.
  • Pięć różnych zakresów frakcjonowania dostępnych w rodzinie Sephacryl® HR pozwala na powtarzalne separacje w szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
  • PożywkaSephacryl® S-300 High Resolution jest przeznaczona do oczyszczania przeciwciał, białek surowicy i białek średniej wielkości (zakres frakcjonowania białek globularnych 1 × 104-1,5 × 106).
  • Pożywka BioProcess wspierana w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowana w zatwierdzonych procesach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Niniejszy protokół zawiera szczegółowe informacje na temat dokładnego pakowania różnych żywic chromatograficznych w puste kolumny do chromatografii wykluczania wielkości. Dołączona jest metoda oceny wydajności kolumny.