Kluczowe dokumenty
GE17-0599-01
Sephacryl® S-300 HR
Cytiva 17-0599-01, pack of 750 mL
Synonim(y):
Kolumna Sephacryl S-300
Wybierz wielkość
1 PKG
4270,00 zł
4270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.56
4270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 750 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0599-01
Matryca
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
wielkość cząstki
25-75 μm
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
3-11
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Media do filtracji żelowej 810 High Resolution umożliwiają szybkie i powtarzalne oczyszczanie białek, polisacharydów i innych makrocząsteczek metodą filtracji żelowej w skali laboratoryjnej i przemysłowej.
810 High Resolution to wysoce wszechstronne media do filtracji żelowej, które oferują szeroki zakres możliwości frakcjonowania. Matryca nośnika 810 High Resolution jest usieciowanym kopolimerem dekstranu allilowego i N,N'-metylenobisakryloamidu. To usieciowanie zapewnia dobrą sztywność i stabilność chemiczną. Wąski rozkład wielkości cząstek, wraz ze stromymi krzywymi selektywności, skutkuje dobrymi właściwościami preparatywnymi przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości. Hydrofilowy charakter nośnika minimalizuje niespecyficzną adsorpcję i maksymalizuje odzysk. Doskonała rozdzielczość i charakterystyka przepływu, długoterminowa stabilność fizyczna i chemiczna oraz łatwość obsługi sprawiają, że 810 HR jest medium wybieranym do rutynowego oczyszczania.
810 High Resolution jest dostępny w wielu różnych wielkościach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako medium BioProcess, 810 High Resolution spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Dostępnych jest pięć różnych mediów chromatograficznych 810 High Resolution o różnych zakresach frakcjonowania:
810 S-100 High Resolution jest przeznaczony do oddzielania peptydów i małych białek (zakres frakcjonowania białek globularnych 1 × 103-1 × 105).
810 S-200 High Resolution są przeznaczone do oczyszczania przeciwciał, białek surowicy i białek średniej wielkości (zakres frakcjonowania białek globularnych 5 × 103-2,5 × 105).
810 S-300 High Resolution do oczyszczania przeciwciał, białek surowicy i białek średniej wielkości (zakres frakcjonowania białek globularnych 1 × 104-1,5 × 106).
810 S-400 High Resolution do oddzielania polisacharydów, makrocząsteczek o wydłużonej strukturze, a nawet małych cząsteczek, takich jak plazmidy. (zakres frakcjonowania białek globularnych 2 × 104-8 × 106).
810 S-500 Wysoka rozdzielczość do rozdzielania polisacharydów, makrocząsteczek o rozbudowanej strukturze, a nawet małych cząsteczek, takich jak plazmidy (zakres frakcjonowania dekstranów 4 × 104-2 × 107).
Cechy i korzyści
  • Ekonomiczne media do filtracji żelowej zapewniające wysoką rozdzielczość przy szybkiej i łatwej obsłudze.
  • Pięć różnych zakresów frakcjonowania dostępnych w rodzinie 810 HR pozwala na powtarzalne separacje w szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
  • Pożywka810 S-300 High Resolution jest przeznaczona do oczyszczania przeciwciał, białek surowicy i białek średniej wielkości (zakres frakcjonowania białek globularnych 1 × 104-1,5 × 106).
  • Pożywka BioProcess wspierana w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowana w zatwierdzonych procesach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page provides information about performing an isolation of natural multi-protein complexes for structural and functional studies using classical biochemical methods and products from Cytiva.
Ta strona zawiera informacje na temat izolowania naturalnych kompleksów wielobiałkowych do badań strukturalnych i funkcjonalnych przy użyciu klasycznych metod biochemicznych i produktów Cytiva.
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.