Przejdź do
GE17545909
HiTrap® Capto™ Butyl
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 17-5459-09, 75 μm avg. part. size
Synonim(y):
AKTA column, HIC resin, chromatography cartridge, hydrophobic matrix, prepacked column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 x 5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41106500
eCl@ss:
32160703
3020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 5 × 5 mL
manufacturer/tradename
17-5459-09, Cytiva
avg. part. size
75 μm
General description
Capto Phenyl (High sub) i Capto Butyl to żywice do chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC) stosowane w wychwytywaniu i pośrednich etapach oczyszczania białek.
  • Ligand alifatyczny w połączeniu z elastyczną przekładką do zastosowań laboratoryjnych i procesowych wymagających żywicy HIC o niskiej hydrofobowości w stosunku do żywicy.
  • Wysoce sztywna matryca umożliwia wysokie prędkości przepływu, duże wysokości złoża i szybszą przepustowość
  • Poprawia produktywność i ekonomikę procesu w dalszych operacjach
  • Wąski zakres specyfikacji zapewnia solidną wydajność we wrażliwych procesach
  • Doskonała stabilność chemiczna umożliwia czyszczenie wszystkimi standardowymi roztworami CIP, w tym 1 M wodorotlenkiem sodu
Other Notes
Aliphatic ligand coupled with a flexible spacer for laboratory and process applications requiring a HIC resin with low to resin hydrophobicity, Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide, Highly rigid matrix enables high flow rates, long bed heights and faster throughput, Improves productivity and process economy in downstream operations, Narrow specification range ensures robust performance in sensitive processes
Legal Information
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GE17545908GE17545109GE17544122
description
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 17-5459-09, 75 μm avg. part. size
description
pkg of 5 × 1 mL, Cytiva, 17-5459-08, 75 μm avg. part. size
description
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 17-5451-09, 75 μm avg. part. size
description
Cytiva 17-5441-22, pack of 5 × 1 mL
manufacturer/tradename
Cytiva, 17-5459-09
manufacturer/tradename
Cytiva, 17-5459-08
manufacturer/tradename
Cytiva, 17-5451-09
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5441-22
packaging
pkg of 5 × 5 mL
packaging
pkg of 5 × 1 mL
packaging
pkg of 5 × 5 mL
packaging
pack of 5 × 1 mL
avg. part. size
75 μm
avg. part. size
75 μm
avg. part. size
75 μm
avg. part. size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HiTrap® Capto™ Butyl
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)