Przejdź do
Q1126
Q Sepharose Fast Flow
preswollen, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da
Synonim(y):
Q Sepharose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6980,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
6980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
preswollen
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable, RNA extraction: suitable
particle size
45-165 μm (wet)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
capacity
0.18-0.24 mmol Cl-/mL, packed gel
storage temp.
2-8°C
General description
−Ο−CH2CHOHCH2OCH2CHOHCH2N+(CH3)3
Application
Q Sepharose is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and anion exchange media. Q Sepharose has been used to study compounds of plant defense with applications for natural control of phytopathogenic fungi. Q Sepharosehas also been used to develop an efficient method for extracting high-quality mRNA from soil and to study the immunomodulatory proteins from garlic (Allium sativum).
Physical form
Preswollen in 20% ethanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Q1754CCF100DCL6B100
description
preswollen, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da
description
preswollen, 24-44 μm (wet), average exclusion limit ~4,000,000 Da
description
Fast Flow
description
CL-6B
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
~4,000,000 Da average exclusion limit
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
particle size
45-165 μm (wet)
particle size
24-44 μm (wet)
particle size
45-165 μm (wet bead)
particle size
-
form
preswollen
form
preswollen
form
suspension
form
suspension
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
capacity
0.18-0.24 mmol Cl-/mL, packed gel
capacity
150-200 μeq/mL, gel
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
capacity
130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Q Sepharose Fast Flow
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 - 43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)