GE18-1153-17
KOLUMNA SZKLANA TRICORN 10/200
Cytiva 18-1153-17, pack of 1 ea
Wybierz wielkość
2580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2580,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass column
Formularz
prepacked column
Właściwości
wetted part
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18-1153-17
metody
liquid chromatography (LC): suitable
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Kolumny Tricorn są przeznaczone do wysokorozdzielczej chromatografii cieczowej biomolekuł wykonywanej przy średnich i wysokich ciśnieniach (patrz specyfikacje). Są one odpowiednie do stosowania z podłożami o wysokiej wydajności, takimi jak Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade i SOURCE.
- Kolumny dostępne są w średnicach wewnętrznych 5 i 10 mm oraz długościach od 20 do 200 mm. Dla kolumn o średnicy 10 mm dostępne są również kolumny o długości 300 i 600 mm. Konstrukcja i wymiary kolumn sprawiają, że są one szczególnie przydatne do przesiewania i polerowania etapów oczyszczania białek.
- Szklane tuby pokryte folią z tworzywa sztucznego chronią osoby w laboratorium przed obrażeniami w przypadku upuszczenia kolumny lub pracy poza jej specyfikacją.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)