Kluczowe dokumenty
GE17-0445-01
Calibration Kit High Molecular Weight For Electrophoresis
Cytiva 17-0445-01, pkg of 10 vials
Wybierz wielkość
1 PKG
2000,00 zł
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2000,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.32
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 10 vials
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0445-01
warunki przechowywania
(Unopened vials should be s-red at 4°C)
kolor
White
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw kalibracyjny został specjalnie zaprojektowany do zastosowań związanych z elektroforezą, zapewniając precyzyjne standardy do dokładnego określania masy cząsteczkowej.
Cechy i korzyści
  • Precyzyjne określanie masy cząsteczkowej niescharakteryzowanych próbek białek poprzez porównanie ze starannie dobranymi wzorcami.
  • Uzyskaj wyraźne, ostre pasma dla łatwego pomiaru odległości migracji.
  • Pasma mogą być wizualizowane przy użyciu Deep Purple Total Protein Stain, Coomassie Brilliant Blue lub barwienia srebrem.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1