Przejdź do
F7264
Fixing solution
5 × (solution)
Synonim(y):
pre-stain fixing solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
981,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
5 × (solution)
technique(s)
protein staining: suitable
Application
An effective protein fixing solution for pre-stain fixing, suitable for SDS-PAGE, non-denaturing PAGE and IEF. Proteins require fixing into the gel for analytical purposes so that they do not leach out following electrophoresis.
Other Notes
60% (w/v) trichloroacetic acid, 17.5% (w/v) 5-sulfosalicylic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2532
concentration
5 × (solution)
concentration
-
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
Southern blotting: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)