Kluczowe dokumenty
GERPN800E
Amersham ECL Rainbow Marker - Full range
Full Range, Cytiva RPN800E
Synonim(y):
molecular weight markers, protein markers, protein ladders and standards for SDS-PAGE
Wybierz wielkość
1 PKG
1500,00 zł
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105331
NACRES:
NA.25
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
liquid
Właściwości
wetted part: no
Full Range
opakowanie
pkg of 250 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN800E
kolor
Brownish-red
rozpuszczalność
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rainbow Molecular Weight Markers have been enhanced to enable faster and simpler identification of proteins on SDS-polyacrylamide gels. The ready-to-load markers provide sharper, more intense bands on gels and blots and have improved band spacing for more accurate molecular weight determination. The bright, distinctive colors of the markers allow easier confirmation of transfer to blotting membranes and orientation.
Rainbow Molecular Weight Markers comprise a mixture of individually colored proteins that are combined to produce bands of equal color intensity. The approximate protein concentration is 1 to 2 mg/mL, depending on the product. Each 250 μl pack size is sufficient for use with 50 minigels (10 x 8 cm) or 25 large gels (20 x 20 cm).
Zastosowanie
For industrial applications: Analytical reagent, research
Amersham ECL Rainbow Marker - Full range has been used as a molecular weight marker for immunoblotting and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).[1][2][3]
Cechy i korzyści
  • Monitor progress of protein electrophoresis and assess transfer efficiency and molecular weight of blotted proteins.without staining
  • High intensity, prestained multicolored bands allow distinction of closely related proteins.
  • Full-Range Rainbow Markers (Mr 12 000 to 225 000) use ten separate proteins with six different colors.
  • High-Range Rainbow Markers (Mr 12 000 to 225 000) use eight separate proteins with six different colors.
  • Low-Range Rainbow Markers (Mr 3 500 to 38 000) use seven separate proteins with five different colors.
  • For use on SDS-PAGE
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mesenchymal stem cells/multipotent stromal cells (MSCs) are glycolytic and thus glucose is a limiting factor of in vitro models of MSC starvation
Austin N, et al.
Stem Cell Research & Therapy (2016)
Linear immunoglobulin A bullous dermatosis developing during late pregnancy
Naoyuki I, et al.
The Journal of Dermatology, 44(3) (2017)
Ammonia production from amino acid-based biomass-like sources by engineered Escherichia coli
Yosuke M, et al.
AMB Express (2017)
Produkty
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protokoły
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.