GE10600002
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Membrany Western blot, Membrany nitrocelulozowe
Wybierz wielkość
1910,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1910,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600002
rolka szer. × dł.
300 mm × 4 m
wielkość porów
0.45 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Cechy i korzyści
- Niskie tło i doskonały stosunek sygnału do szumu
- Kompatybilność z różnymi systemami znakowania i detekcji
- Wysoka zdolność wiązania
- Odpowiedni dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych
- Idealne narzędzie do oczyszczania i analizy przeciwciał
- Zastrzeżona formuła nitrocelulozy zapewnia długi okres trwałości związanych białek
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)