Kluczowe dokumenty
GE17-0430-01
CNBr Activated Sepharose 4B
Cytiva 17-0430-01, pack of 15 g
Synonim(y):
CNBr Sefaroza 4B
Wybierz wielkość
1 PKG
2500,00 zł
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 15 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0430-01
Matryca
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
ligand dependent
2-11
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CNBr-activated Sepharose 4B is a pre-activated media used for coupling antibodies or other large proteins containing -NH? groups to the Sepharose media, by the cyanogen bromide method, without an intermediate spacer arm.
CNBr-activated Sepharose 4B is a pre-activated medium for immobilization of ligands containing primary amines. It provides a very convenient way to immobilize ligands by the cyanogen bromide method. The coupling reaction is spontaneous, rapid and easy to carry out. The application area covers immobilization of proteins, peptides and nucleic acids.
Cechy i korzyści
  • For immobilizing antibodies or other large proteins containing -NH2 groups by coupling them to the matrix
  • Over 25 years proven track record for coupling ligands containing primary amino groups
  • Multipoint attachment resulting in a chemically stable product
  • The coupling reaction by the cyanogen bromide method is spontaneous, rapid and easy to carry out
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arina L Maltseva et al.
Frontiers in physiology, 5, 497-497 (2015-01-08)
Immune responses of invertebrate animals are mediated through innate mechanisms, among which production of antimicrobial peptides play an important role. Although evolutionary Polychaetes represent an interesting group closely related to a putative common ancestor of other coelomates, their immune mechanisms
Protokoły
This page shows coupling through the primary amine of a ligand with a NHS-activated Sepharose High Performance, NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow and CNBr-activated Sepharose from Cytiva.
Na tej stronie przedstawiono sprzęganie przez pierwszorzędową aminę ligandu z aktywowaną NHS sefarozą High Performance, aktywowaną NHS sefarozą 4 Fast Flow i aktywowaną CNBr sefarozą firmy Cytiva.