EP5702746002
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-24-11, without lid
Wybierz wielkość
2010,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2010,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
F-45-24-11, without lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702746002
Parametry
4,400 max. RCF (1,770 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)