Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous ethanol suspension
Quality Segment
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
11 atoms
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]NCCCCCCN
Application
ω-Aminohexyl– Sepharose™ 4B is used mainly in affinity chromatography. It has been used in mitochondrial research to purify thioredoxin reductase (TrxR2), which is important in cell signaling and may also be an anticancer drug target.
Physical form
Suspension in 20% ethanol.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable |
| form aqueous ethanol suspension | form saline suspension | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| matrix spacer 11 atoms | matrix spacer 1 atom | matrix spacer - | matrix spacer - |
| matrix activation epoxy | matrix activation cyanogen bromide | matrix activation - | matrix activation - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?