Przejdź do
C9210
Cyanogen bromide-activated Agarose
lyophilized powder
Synonim(y):
Agarose, cyclic carbonimidate, CNBr-Activated Agarose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
530,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
1445,00 zł
15 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4500,00 zł
3825,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix active group
cyanate or related structures
matrix spacer
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
swelling
1 g swells to 2.5-4.5 mL
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (BSA)(via amino groups)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
−20°C
Application
Cyanogen bromide-activated Agarose is lyophilized powder stabilized with lactose used in affinity chromatography, protein chromatography, protein interactions, antibody labeling, antibody modification and attaching antibodies to agarose beads.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRE0039C7013A6112
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
suitable for chromatography
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
4% beaded agarose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What do you recommend to use as a negative control for Product C9210, Cyanogen bromide?
    1 answer
    1. The control for this product is Product No. CL4B200 (Sepharose CL-4B).
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. When using Product C9210, Cyanogen bromide, why must amine containing reagents be avoided during coupling?
    1 answer
    1. The ligand is attached to the resin via an amine group. If an amine-containing buffer is used during coupling, you will greatly reduce the amount of ligand that can attach.
      Helpful?
  4. What is the difference between Product C9210, Cyanogen bromide and Product C9142, Cyanogen bromide-activated-Sepharose® 4B?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich produces product C9210, while C9142 is produced by GE Healthcare.  In addition, C9210 is a cross-linked resin and C9142 is not.