Kluczowe dokumenty
GE17-0405-01
HiTrap® Protein G High Performance
Cytiva 17-0405-01, pack of 1 × 5 mL
Synonim(y):
Kolumna do oczyszczania białek, Kolumna powinowactwa do białka G
Wybierz wielkość
1 PKG
3990,00 zł
3990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
3990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0405-01
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-9
Zakres roboczy
3-9
pojemność
>1 mg binding capacity (lgG/column)(The binding capacity has been determined with human polyclonal IgG.)
125 mg binding capacity(human IgG/column)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumny 799 Protein G HP są wstępnie zapakowane w kolumny Protein G 812 High Performance do szybkiej i łatwej separacji IgG z różnych gatunków i podklas.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Cechy i korzyści
  • Wysoka zdolność wiązania 25 mg IgG/ml pożywki i szybka kinetyka wiązania.
  • Wielkość kulek 34 μm zapewnia wysoką wydajność i wysoką rozdzielczość oczyszczania.
  • Wiąże szeroki zakres różnych gatunków i podklas IgG.
  • Prosta i sprawdzona metoda dająca powtarzalne wyniki.
  • Zaprojektowany do użytku ze strzykawką, pompą perystaltyczną lub systemem chromatograficznym.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wioleta M Zelek et al.
Immunology, 161(2), 103-113 (2020-06-20)
The implication of complement in multiple diseases over the last 20 years has fuelled interest in developing anti-complement drugs. To date, the focus has been on C5; blocking cleavage of C5 prevents formation of two pro-inflammatory activities, C5a anaphylatoxin and membrane
Produkty
Designing purification methods for antibodies ensures quality and quantity adequacy for research and industrial purposes.
Projektowanie metod oczyszczania przeciwciał zapewnia odpowiednią jakość i ilość do celów badawczych i przemysłowych.
Purify monoclonal or polyclonal IgG from serum, cell culture supernatant or ascitic fluid using the HiTrap Protein G HP from Cytiva, an affinity-exclusion chromatography product containing Sepharose-immobilized Protein G.
This page shows how to purify IgM antibodies by affinity chromatography using HiTrap™ IgM Purification HP.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap® Protein G HP from Cytiva for the capture step.
General instructions for affinity purification using HiTrap columns from Cytiva.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.