GE17-5079-01
HiTrap® rprotein A Fast Flow
Cytiva 17-5079-01, pack of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
5130,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5130,00 zł
Polecane produkty
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5079-01
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
<4 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
60-165 μm
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning
2-11
Zakres roboczy
3-10
pojemność
~50 mg binding capacity (human lgG/ml medium)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ligand rekombinowanego białka A (wytwarzany w E. coli) jest sprzężony z Sepharose™ Fast Flow techniką, która generuje stabilne wiązanie tioeterowe między rProtein A i matrycą podstawową. Technika sprzęgania jest zoptymalizowana w celu zapewnienia wysokiej zdolności wiązania IgG.
Cechy i korzyści
- Szybkie i wygodne oczyszczanie preparatywne przeciwciał monoklonalnych.
- Ugruntowana pożywka na bazie białka A stosowana w wielu zatwierdzonych procesach MAb.
- Rekombinowane białko A wykazuje podobną specyficzność regionu Fc do natywnego białka A, ale wykazuje zwiększoną zdolność wiązania i mniejsze obawy regulacyjne ze względu na całkowity brak hodowli ssaków w produkcji i oczyszczaniu ligandu.
- Proste operacje przy użyciu strzykawki, pompy lub wysokowydajnego systemu chromatografii, takiego jak AKTA.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to purify IgM antibodies by affinity chromatography using HiTrap™ IgM Purification HP.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
Na tej stronie przedstawiono różne opcje oczyszczania dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A oraz opisano typowe warunki wiązania i elucji dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A.
Protokoły
Protein A, coupled to Sepharose, binds IgG via its Fc regions, facilitating affinity chromatography purification.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.