Kluczowe dokumenty
GE29-0485-81
HiTrap® Protein G HP
Cytiva 29-0485-81, pack of 1 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
1240,00 zł
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
opakowanie
pack of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0485-81
dostępność
not available in North America
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-9
Zakres roboczy
3-9
pojemność
>1 mg binding capacity (lgG/column)(The binding capacity has been determined with human polyclonal IgG.)
25 mg binding capacity(human IgG/column)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kolumny HiTrap Protein G HP są wstępnie zapakowane w wysokowydajną sefarozę Protein G do szybkiej i łatwej separacji IgG z różnych gatunków i podklas.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Cechy i korzyści
Wysoka zdolność wiązania 25 mg IgG/ml pożywki i szybka kinetyka wiązania.
Wielkość kulek 34 μm zapewnia wysoką wydajność i wysoką rozdzielczość oczyszczania.
Wiąże szeroki zakres różnych gatunków i podklas IgG.
Prosta i sprawdzona metoda dająca powtarzalne wyniki.
Zaprojektowany do użytku ze strzykawką, pompą perystaltyczną lub systemem chromatograficznym.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philipp A Kronenberg et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 13, 1162530-1162530 (2023-04-04)
Alveolar (AE) and cystic echinococcosis (CE) are severe parasitic zoonoses caused by the larval stages of Echinococcus multilocularis and E. granulosus sensu lato, respectively. A panel of 7 monoclonal antibodies (mAbs) was selected against major diagnostic epitopes of both species.
Produkty
Designing purification methods for antibodies ensures quality and quantity adequacy for research and industrial purposes.
Projektowanie metod oczyszczania przeciwciał zapewnia odpowiednią jakość i ilość do celów badawczych i przemysłowych.
Purify monoclonal or polyclonal IgG from serum, cell culture supernatant or ascitic fluid using the HiTrap Protein G HP from Cytiva, an affinity-exclusion chromatography product containing Sepharose-immobilized Protein G.
This page shows how to purify IgM antibodies by affinity chromatography using HiTrap™ IgM Purification HP.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap® Protein G HP from Cytiva for the capture step.
General instructions for affinity purification using HiTrap columns from Cytiva.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.