GE17-0404-03
HiTrap® Protein G High Performance
Cytiva 17-0404-03, pack of 2 × 1 mL
Synonim(y):
HiTrap Protein G, Kolumna powinowactwa do białka G
Wybierz wielkość
2200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2200,00 zł
Polecane produkty
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
opakowanie
pack of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0404-03
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
42 psi
metody
liquid chromatography (LC): suitable
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
rozmiar
Matryca
(cross-linked agarose, spherical)
grupa aktywna macierzy
Protein G
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-9
Zakres roboczy
3-9
pojemność
>1 mg binding capacity (lgG/column)
25 mg binding capacity(human IgG/column)
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wysoka zdolność wiązania 25 mg IgG/ml pożywki i szybka kinetyka wiązania.
- Wielkość kulek 34 μm zapewnia wysoką wydajność i wysoką rozdzielczość oczyszczania.
- Wiąże szeroki zakres różnych gatunków i podklas IgG.
- Prosta i sprawdzona metoda dająca powtarzalne wyniki.
- Zaprojektowany do użytku ze strzykawką, pompą perystaltyczną lub systemem chromatograficznym.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Designing purification methods for antibodies ensures quality and quantity adequacy for research and industrial purposes.
Projektowanie metod oczyszczania przeciwciał zapewnia odpowiednią jakość i ilość do celów badawczych i przemysłowych.
Purify monoclonal or polyclonal IgG from serum, cell culture supernatant or ascitic fluid using the HiTrap Protein G HP from Cytiva, an affinity-exclusion chromatography product containing Sepharose-immobilized Protein G.
This page shows how to purify IgM antibodies by affinity chromatography using HiTrap™ IgM Purification HP.
Protokoły
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap® Protein G HP from Cytiva for the capture step.
General instructions for affinity purification using HiTrap columns from Cytiva.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.