GE17-5110-01
HiTrap® IGM purification
Cytiva 17-5110-01, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
IGM Purification Column
About This Item
Polecane produkty
ligand
2-mercaptopyridine
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5110-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
<4 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
macierz
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-13
working range
3-11
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Optimized for fast, efficient purification of monoclonal IgM from hybridoma cell culture.
- Prepacked with a thiophilic adsorption medium, 2-merCaptopyridine coupled to Sepharose™ High Performance.
- Recovery of IgM is high with excellent activity retention.
- The top and bottom frits are manufactured from porous polyethylene
- Columns are delivered with a stopper on the inlet and a snap-off end on the outle
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to purify IgM antibodies by affinity chromatography using HiTrap™ IgM Purification HP.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
How to perform a separation with the HiTrap® IgM Purifcation HP from Cytiva which is an Affinity Chromatography product optimized for purification of monoclonal IgM from hybridoma cell culture.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.