GE17-5478-51
HiTrap® Protein L
Cytiva 17-5478-51, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
Kolumna białka L, Kolumna chromatograficzna HiTrap
Wybierz wielkość
4980,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4980,00 zł
Polecane produkty
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5478-51
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Parametry
5 bar
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
rigid, highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Zakres roboczy
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wychwytuje szeroki zakres fragmentów przeciwciał
- Umożliwia platformowe podejście do oczyszczania fragmentów przeciwciał
- Oferuje niski wyciek ligandu, wysoką zdolność wiązania i selektywność dla szerokiego zakresu fragmentów przeciwciał
- Skraca czas procesu i zmniejsza ilość żywicy
- Odpowiedni do opracowywania procesów i oczyszczania na małą skalę
- Format799 łatwo łączy się ze strzykawką, pompą perystaltyczną lub sprzętem chromatograficznym, takim jak system 6259.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to purify antibody fragments by affinity chromatography using Capto L products from Cytiva.