GE17-1128-01
MAbtrap® Kit
Cytiva 17-1128-01, pkg of 1 kit
Wybierz wielkość
2560,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2560,00 zł
Polecane produkty
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1128-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
<4 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-9
Zakres roboczy
3-9
pojemność
>1 mg binding capacity (lgG/column)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wygodny zestaw do oczyszczania IgG z materiału monoklonalnego i poliklonalnego przy użyciu strzykawki w czasie krótszym niż 15 minut.
- Zestaw zawiera jedną kolumnę HiTrap® Protein G HP zapakowaną w zestaw Protein G Sepharose™ High Performance oraz koncentrat buforu wystarczający na 20 preparatów przy użyciu strzykawki.
- ZestawMAbTrap® zawiera wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia kompletnego jednoetapowego oczyszczania bez użycia skomplikowanego sprzętu.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Purify monoclonal or polyclonal IgG from serum, cell culture supernatant or ascitic fluid using the HiTrap Protein G HP from Cytiva, an affinity-exclusion chromatography product containing Sepharose-immobilized Protein G.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.