Kluczowe dokumenty
GE17-0310-50
Ficoll® PM 70
Cytiva 17-0310-50, pack of 500 g
Wybierz wielkość
1 PKG
5480,00 zł
5480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
5480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
5480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solid
spray-dried
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0310-50
kolor
White
rozpuszczalność
soluble
Opis ogólny
Jest dostarczany w postaci suszonego rozpyłowo proszku i dlatego jest łatwo rozpuszczalny w środowisku wodnym, gdy jest dodawany powoli z jednoczesnym mieszaniem. Wszelkie grudki powstałe podczas tej procedury rozpuszczą się dość szybko. Stężenia do 50% (w/v) można łatwo osiągnąć
Polimery sacharozy o wysokiej masie cząsteczkowej powstałe w wyniku kopolimeryzacji sacharozy z epichlorohydryną. Cząsteczki są silnie rozgałęzione, a wysoka zawartość grup hydroksylowych prowadzi do bardzo dobrej rozpuszczalności w środowisku wodnym.
Cechy i korzyści
  • Wykazuje minimalną toksyczność
  • Ma korzystną lepkość i właściwości osmotyczne
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C ()
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)