Kluczowe dokumenty
GE17-0230-01
SP-Sephadex® C-25
Cytiva 17-0230-01, pack of 100 g
Synonim(y):
Sefadeks C-25, Żel powinowactwa
Wybierz wielkość
1 PKG
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
autoclavable (30 min at 121oC in 0.1M sodium chloride)
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0230-01
Matryca
cross-linked dextran base material (Sephadex)
grupa aktywna macierzy
sulphopropyl functional group
wielkość cząstki
40-100 μm (dry)
pH robocze
2-13
pojemność
2-2.6 mmol/g ion exchange capacity
metoda separacji
cation exchange
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Wymieniacze jonowe Sephadex® są wytwarzane poprzez wprowadzenie grup funkcyjnych do Sephadexu, usieciowanej matrycy dekstranowej. Grupy te są przyłączone do jednostek glukozy w matrycy za pomocą stabilnych wiązań eterowych.
lgG (Mr 160 000)- 1,1 mg/ml odsączonej pożywki), bydlęca COHb (Mr 69 000)- 70 mg/ml odsączonej pożywki), rybonukleaza (Mr 13 700)- 230 mg/ml odsączonej pożywki)
Zastosowanie
Doskonała stabilność chemiczna i fizyczna oraz łatwość pakowania i czyszczenia sprawiły, że typy Sephadex® A-25 i C-25 stały się popularnym wyborem dla szerokiego zakresu zastosowań. Są one używane szczególnie do oddzielania małych białek, peptydów i węglowodanów ze względu na niską niespecyficzną adsorpcję tego typu biomolekuł.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić separację za pomocą kolumny Sephadex firmy Cytiva, która jest nośnikiem do chromatografii wykluczania składającym się z dekstranu usieciowanego epichlorohydryną.
Powiązane treści
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.