Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 577,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbead size
40-125 μm (dry)
Quality Segment
pore size
200,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
operating pH
2-10
capacity
2.0-2.8 meq/g ion exchange capacity, 2.0-2.8 meq/g
compatibility
mode of use strong cation exchange chromatography
Application
SP Sephadex® is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. SP Sephadex® has been used to study human tumors as well as to discuss the biochemical basis for the use of mebendazole in the treatment of echinococcosis.
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pore size 200,000 exclusion limit (av. mol. wt.) | pore size ~4,000,000 Da exclusion limit | pore size - | pore size ~200,000 Da exclusion limit |
| operating pH 2-10 | operating pH - | operating pH - | operating pH 2-10 |
| capacity 2.0-2.8 meq/g ion exchange capacity | capacity 180-250 μeq/mL, gel | capacity 2.0-2.6 meq/g | capacity 2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity |
| bead size 40-125 μm (dry) | bead size - | bead size - | bead size 40-125 μm (dry) |
| compatibility mode of use strong cation exchange chromatography | compatibility - | compatibility - | compatibility mode of use strong anion exchange chromatography |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?