Przejdź do
SPC25120
SP Sephadex®
Synonim(y):
Sulfopropyl Sephadex®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
640,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
capacity
2.0-2.6 meq/g
Quality Segment
General description
SPC25120-100G′s updated product number is GE17-0230-01
Application
SP Sephadex® is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. SP Sephadex® has been used to study human tumors as well as to discuss the biochemical basis for the use of mebendazole in the treatment of echinococcosis.
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Q50120Q25120G10120
description
-
description
-
description
-
description
Medium
capacity
2.0-2.6 meq/g
capacity
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
capacity
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
capacity
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
SP Sephadex echinococcosis treatment research
2-{[(4-phenylbutyl)amino]methyl}-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride applications, 1,3-bis(2-(methoxycarbonyl)phenyl)urea synthesis protocol, 2-{[(4-phenylbutyl)amino]methyl}-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride Sigma-Aldrich, high purity 2-{[(4-phenylbutyl)amino]methyl}-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride, high-purity 1,3-bis(2-(methoxycarbonyl)phenyl)urea, 1,3-bis(2-(methoxycarbonyl)phenyl)urea CAS number, 1,3-bis(2-(methoxycarbonyl)phenyl)urea for organic synthesis, 2-{[(4-phenylbutyl)amino]methyl}-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride CAS number, 2-{[(4-phenylbutyl)amino]methyl}-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride chemical properties, 1,3-bis(2-(methoxycarbonyl)phenyl)urea Sigma-Aldrich, 2-{[(4-phenylbutyl)amino]methyl}-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride MSDS, 2-{[(4-phenylbutyl)amino]methyl}-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride for research, order 2-{[(4-phenylbutyl)amino]methyl}-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride, lab-grade 1,3-bis(2-(methoxycarbonyl)phenyl)urea, 1,3-bis(2-(methoxycarbonyl)phenyl)urea chemical reagent, purified 1,3-bis(2-(methoxycarbonyl)phenyl)urea for research, 2-{[(4-phenylbutyl)amino]methyl}-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride synthesis, 1,3-bis(2-(methoxycarbonyl)phenyl)urea laboratory supply, lab-grade 2-{[(4-phenylbutyl)amino]methyl}-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride, chemical structure of 2-{[(4-phenylbutyl)amino]methyl}-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone hydrochloride, 1,3-bis(2-(methoxycarbonyl)phenyl)urea analytical standard, 1,3-bis(2-(methoxycarbonyl)phenyl)urea applications in research
-
laboratory-grade 4-bromophenyl sulfone, 4-bromophenyl sulfone 99% purity, 4-bromophenyl sulfone for synthesis, ACS grade 4-bromophenyl sulfone, 4-bromophenyl sulfone research applications, 4-bromophenyl sulfone 500g pack, 4-bromophenyl sulfone chemical manufacturer, 4-bromophenyl sulfone lab supply, 4-bromophenyl sulfone availability, 4-bromophenyl sulfone Sigma-Aldrich, 4-bromophenyl sulfone reagent for organic chemistry, 4-bromophenyl sulfone production grade
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)