Przejdź do
217441
AmberChrom 50WX2 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh, cationic
Synonim(y):
AmberChrom 50WX2 hydrogen form
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AmberChrom 50WX2 50-100 Mesh (H+) Cation Exchange Resin, hydrogen form, 50-100 mesh
description
cross-linkage 2%
Quality Segment
form
beads
parameter
150 °C max. temp.
moisture
74-82%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
50-100 mesh
operating pH
0-14
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
AmberChrom 50WX2 50-100 Mesh (H+) Cation Exchange Resin is a heat stable, water stable and low molecular weight cationic substance which is capable of purifying approximately 5000-fold by ion-exchange chromatography.[1] Ion-exchange resins have good role as drug delivery systems.[2]
Strongly acidic cation exchange resin. This ion-exchange resin has not been specially processed or cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash prior to use.
Application
AmberChrom 50WX2 50-100 Mesh (H+) Cation Exchange Resinwas used to remove calcium from aqueous samples.
Legal Information
AmberChrom is a trademark or registered trademark of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217476217468428663
parameter
150 °C max. temp.
parameter
150 °C max. temp.
parameter
150 °C max. temp.
parameter
-
particle size
50-100 mesh
particle size
-
particle size
-
particle size
50-100 mesh
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.1 meq/mL by wetted bed volume
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
    1 answer
    1. To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.