Przejdź do
C25120
CM Sephadex® C-25
Synonim(y):
CM Sephadex®, Carboxymethyl Sephadex®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
577,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable, activity assay: suitable
matrix
cross-linked dextran
bead size
40-125 μm (dry)
pore size
~30,000 Da exclusion limit
operating pH
6-10
pH
2—12
capacity
4.0-5.0 meq/g ion exchange capacity
compatibility
mode of use weak cation exchange chromatography
General description
C25120-100G′s updated product number is GE17-0210-01
Application
Sephadex® C-25 is used in ion exchange chromatography, cation exchange media, protein chromatography, separation media and resins. Sephadex® C-25 has been used to study wasp envenomation and to demonstrate that snake protease inhibitors and neurotoxic homologs originated from a common ancestor.
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C50120A50120Q25120
description
-
description
-
description
-
description
-
matrix
cross-linked dextran
matrix
-
matrix
cross-linked dextran
matrix
-
pore size
~30,000 Da exclusion limit
pore size
~200,000 Da exclusion limit
pore size
~200,000 Da exclusion limit
pore size
~30,000 Da exclusion limit
operating pH
6-10
operating pH
6-10
operating pH
-
operating pH
2-10
capacity
4.0-5.0 meq/g ion exchange capacity
capacity
4.0-5.0 meq/g ion exchange capacity
capacity
3-4 meq/g binding capacity
capacity
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)