Kluczowe dokumenty
GE17-0180-02
DEAE-Sephadex® A-50
Cytiva 17-0180-02, pack of 500 g
Synonim(y):
Kolumna DEAE-Sephadex
Wybierz wielkość
1 PKG
10 700,00 zł
10 700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
10 700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
10 700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
diethylaminoethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
Właściwości
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0180-02
warunki przechowywania
dry media
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
Zakres roboczy
2-12
pojemność
binding capacity
przydatność
none detected for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1748 A-50 to słaby wymieniacz anionowy oparty na dobrze udokumentowanej i sprawdzonej matrycy bazowej 811 i szeroko stosowany, zwłaszcza w zastosowaniach związanych z frakcjonowaniem osocza.
Wymieniacze jonowe 811 są wytwarzane poprzez wprowadzenie grup funkcyjnych do usieciowanej matrycy dekstranowej. Grupy te są przyłączane do jednostek glukozy w matrycy za pomocą stabilnych wiązań eterowych.
Dostępne są różne typy wymieniaczy jonowych (DEAE, QAE i CM) i dwie różne porowatości (A-25/C-25 i A-50/C-50).
tyreoglobulina (Mr 669 000)- 2 mg/ml odsączonej pożywki), HSA (Mr 68 000)- 110 mg/ml odsączonej pożywki), α-laktoalbumina (Mr 14 300)- 50 mg/ml odsączonej pożywki)
Cechy i korzyści
  • Słaby wymieniacz anionowy odpowiedni do technik wsadowych.
  • Wysoka zdolność wiązania.
  • Sprawdzony i szeroko stosowany, zwłaszcza w zatwierdzonych procesach frakcjonowania osocza.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (od 4 do 8, używane nośniki 20% etanolu lub 0,01 M NaOH).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
DEAE Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)