GE17-0180-01
DEAE-Sephadex® A-50
Cytiva 17-0180-01, pack of 100 g
Wybierz wielkość
2460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2460,00 zł
Polecane produkty
ligand
diethylaminoethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
Właściwości
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0180-01
warunki przechowywania
dry media
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
Zakres roboczy
2-12
pojemność
binding capacity
przydatność
none detected for bioprocess medium
Opis ogólny
Zastosowanie
Dostępne są różne typy wymieniaczy jonowych (DEAE, QAE i CM) oraz dwie różne porowatości (A-25/C-25 i A-50/C-50).
Cechy i korzyści
- Słaby wymieniacz anionowy odpowiedni do technik wsadowych.
- Wysoka zdolność wiązania.
- Sprawdzony i szeroko stosowany, zwłaszcza w zatwierdzonych procesach frakcjonowania osocza.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić separację za pomocą kolumny Sephadex firmy Cytiva, która jest nośnikiem do chromatografii wykluczania składającym się z dekstranu usieciowanego epichlorohydryną.
Powiązane treści
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.