Kluczowe dokumenty
GE17-0709-10
DEAE Sepharose Fast Flow
Cytiva 17-0709-10, pack of 25 mL
Synonim(y):
Oczyszczanie anionowymienne
Wybierz wielkość
1 PKG
478,00 zł
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
478,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
diethylaminoethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0709-10
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
DEAE Sepharose Fast FLow to słaby wymieniacz anionowy oparty na dobrze znanej platformie jonowymiennej Sepharose Fast FLow, szeroko stosowanej do preparatywnego rozdzielania białek zarówno w zastosowaniach badawczych, jak i przemysłowych.
Zastosowanie
DEAE Sepharose Fast FLow jest częścią platformy jonowymiennej Sepharose Fast FLow, która była przemysłowym standardem chromatografii jonowymiennej w ostatnich dziesięcioleciach. Składa się z usieciowanych kulek agarozowych 6% z grupami dietyloaminoetylowymi (DEAE) o słabym działaniu anionowymiennym. DEAE Sepharose Fast FLow charakteryzuje się wysoką stabilnością chemiczną, umożliwiając stosowanie sprawdzonych protokołów czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) i dezynfekcji. Skalowanie przy użyciu DEAE Sepharose Fast FLow jest proste, a podłoże jest dostępne w szeregu wstępnie zapakowanych narzędzi do opracowywania procesów.
Jako członek gamy podłoży BioProcess, DEAE Sepharose Fast FLow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Sprawdzony słaby wymieniacz anionowy opracowany dla przemysłowych procesów downstream
  • Szeroko stosowany do wychwytywania i pośredniego oczyszczania szerokiej gamy zatwierdzonych biofarmaceutyków.
  • Standard branżowy dla chromatografii jonowymiennej w ostatnich dziesięcioleciach
  • Wysoka stabilność chemiczna umożliwia stosowanie sprawdzonych protokołów CIP i sanityzacji
  • Hydrofilowy charakter matrycy bazowej zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania, co prowadzi do niskiego poziomu zanieczyszczeń pochodzących z komórek gospodarza w puli elucyjnej.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.