Przejdź do
G100120
Sephadex® G-100
Medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3480,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
Agarose
matrix active group
polymer
swelling
1 g swells to 15-20 mL gel
bead size
40-120 μm
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Sephadex® is composed of repeating glucose units attached by α-1,6 glucosidic bonds. This structure ensures more aptamer binding sites and greater binding capacity. It is suitable for large-scale purification and is considered stable and can be utilized more than once.
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 4,000 - 150,000
Dextrans: 1,000 - 100,000
Application
Sephadex®G-100 is a gel filtration medium used in protein chromatography, affinity chromatography and gel filtration chromatography
It has been used:
  • in gel filtration column for α-amylase purification
  • in gel filtration column for the purification of polysaccharidic fraction extracted from the skin of the ray Raja radula
  • to remove excess protamine by size exclusion from cross-linked iron oxide (CLIO)-protamine-linked (B) peptides
Other Notes
G100120-100G′s updated product number is GE17-0060-01
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6147G10050G50150
description
Medium
description
DNA grade, BioReagent, Molecular Biology, medium
description
Superfine
description
Medium
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
-
separation technique
-
separation technique
size exclusion (SEC)
matrix active group
polymer
matrix active group
phase
matrix active group
phase
matrix active group
polymer
matrix
Agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
Agarose
form
powder
form
beads
form
-
form
slurry
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
buffer exchange: suitable
technique(s)
LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephadex® G-100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. My Sephadex® G-100 column is cracking. What is the maximum operating pressure that Product G100120 can take?
    1 answer
    1. The maximum operating pressure for this gel is 96 cm water = 1.6 psi.
      Helpful?
  2. What is the maximum flow rate for Product G100120, Sephadex® G-100 columns?
    1 answer
    1. The maximum flow rate is 4.2 ml/min. Data are based on columns of 2.5 cm diameter with a bed height of 30 cm.
      Helpful?
  3. How do I determine which size to use for Product G100120, Sephadex® G-100 columns?
    1 answer
    1. Generally, larger particles offer faster flow rates than finer particles, but poorer resolution.