GE17-0500-01
DEAE-Sephacel
Cytiva 17-0500-01, pack of 500 mL
Wybierz wielkość
2500,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2500,00 zł
Polecane produkty
opis
Ion Exchanger Type (value)
Właściwości
autoclavable In 0.1 M NaCl at 121°C for 30 min
opakowanie
pack of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0500-01
śr. rozm. cząst.
100 μm
wielkość cząstki
40-160 μm
cleaning in place
2-12
Zakres roboczy
2-12
pojemność
10 mg binding capacity(10 mg Thyroglobulin (MW 669 000)/ml drained medium, 160 mg HSA (MW 68 000)/ml drained medium)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- DEAE Sephacel jest dostarczany wstępnie spęczniony w 20% etanolu.
- Przygotować zawiesinę, dekantując 20% roztwór etanolu i zastępując go buforem początkowym w stosunku 75% osadzonej żywicy do 25% buforu.
- Bufor początkowy nie może zawierać środków znacząco zwiększających lepkość.
- Po zakończeniu pakowania kolumnę można skalibrować z lepkimi buforami przy zmniejszonym natężeniu przepływu.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)