Kluczowe dokumenty
GE17-0090-02
Sephadex® LH-20
Cytiva 17-0090-02, pack of 500 g
Synonim(y):
Żel sefadeksowy
Wybierz wielkość
1 PKG
12 480,00 zł
12 480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
12 480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
12 480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
autoclavable 20 min at 121°C
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0090-02
Matryca
hydroxypropylated, cross-linked dextran
wielkość cząstki
163 μm (in methanol max.)
18-111 μm (dry)
27 μm (In Methanol Min.)
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
2-13
Powiązane kategorie
Opis ogólny
811 LH20 to nośnik do chromatografii cieczowej do oznaczania wielkości molekularnych produktów naturalnych, takich jak steroidy, terpenoidy, lipidy, peptydy o niskiej masie cząsteczkowej. Przydatny w skali analitycznej i przemysłowej do przygotowywania blisko spokrewnionych gatunków molekularnych.
811 LH-20 jest przygotowywany przez hydroksypropylację 811 G-25, nośnika dekstranowego w postaci kulek i został specjalnie opracowany do filtracji żelowej produktów naturalnych, takich jak steroidy, terpenoidy, lipidy i peptydy o niskiej masie cząsteczkowej, w rozpuszczalnikach organicznych.
811 LH-20 jest przydatny zarówno w skali analitycznej, jak i przemysłowej do przygotowywania blisko spokrewnionych gatunków molekularnych. Ze względu na właściwości fizykochemiczne tego nośnika, może on być stosowany zarówno podczas wstępnego oczyszczania przed polerowaniem za pomocą wysokosprawnej chromatografii jonowymiennej lub chromatografii w fazie odwróconej, jak i jako końcowy etap polerowania, np. podczas przygotowywania diastereomerów. 811 LH-20 charakteryzuje się (1) selektywnością chromatograficzną wynikającą z podwójnie hydrofilowego i lipofilowego charakteru matrycy (2) łatwym do przewidzenia zachowaniem elucyjnym w oparciu o strukturę chemiczną 1-3, 16 próbki (3) odpornością chemiczną i fizyczną (4) doskonałą odtwarzalnością między partiami.
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany do użytku w polarnych rozpuszczalnikach organicznych i mieszaninach rozpuszczalników wodnych
  • Doskonały do frakcjonowania lipidów, hormonów, witamin i innych małych biomolekuł.
  • Przydatny zarówno w skali analitycznej, jak i przemysłowej do przygotowywania blisko spokrewnionych gatunków molekularnych.
  • 811 LH-20 jest wykonany z hydroksypropylowanych kulek dekstranowych, które zostały usieciowane w celu uzyskania sieci polisacharydowej.
  • Wysoka selektywność chromatograficzna dzięki podwójnej hydrofilowej i lipofilowej naturze matrycy.
  • Doskonała powtarzalność między partiami
  • 811 LH-20 jest wykonany z hydroksypropylowanych kulek dekstranowych, które zostały usieciowane w celu uzyskania sieci polisacharydowej.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 25 °C ()
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rajini Nagaraj et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-04-03)
Diabetic retinopathy (DR), Retinopathy of Pre-maturity (ROP), and Age-related Macular Degeneration (AMD) are multifactorial manifestations associated with abnormal growth of blood vessels in the retina. These three diseases account for 5% of the total blindness and vision impairment in the
Protokoły
Separation using Sephadex LH-20 column for Size Exclusion Chromatography media in polysaccharide network from Cytiva.