Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech WELL-1000
Packaging:
pack of 4 ea
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WELL-1000
size
96 wells
color
none
General description
A perfectly sized plastic card with sharp, alpha-numeric characters to identify each and every well on a microplate, will end cross referencing headaches. Once positioned under the microplate, the Well Orienter makes identifying sample wells easy and headache-free!
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96 wells | description adjustable, tips single plate up to 45 degrees | description Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, flat bottom, sterile, lid, case of 100 | description Tissue Culture (TC)-treated surface, white polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 10 |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech WELL-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech WPAJ-1000 | manufacturer/tradename Corning 3701 | manufacturer/tradename Corning 3570 |
| packaging pack of 4 ea | packaging pack of 1 ea | packaging case of 100 | packaging case of 50, pack of 10 |
| color none | color - | color clear | color white |
| size 96 wells | size - | size 384 wells | size 384 wells |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility sterile | sterility sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Well orienter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?