Przejdź do
02395
Polyamide
6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
MDL number:
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
beads
technique(s)
LPLC: suitable
particle size
50-160 μm
capacity
1.0 meq/mL
bulk density
0.25 g/mL
suitability
suitable for column chromatography
separation technique
anion exchange
InChI
1S/C18H35N3O3/c19-13-7-3-5-11-17(23)21-15-9-4-6-12-18(24)20-14-8-1-2-10-16-22/h16H,1-15,19H2,(H,20,24)(H,21,23)
InChI key
HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF40921927GF10732261GF22138950
Polyamide 6
Supelco
02395
Polyamide
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
suitable for column chromatography
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
beads
form
rod
form
rod
form
rod
bulk density
0.25 g/mL
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
separation technique
anion exchange
separation technique
-
separation technique
-
separation technique
-
capacity
1.0 meq/mL
capacity
-
capacity
-
capacity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P53802-5G04061834379256
02395-250G04061838501226
EHNC023951-20UG04061841396116
EHNC-023951-50UG04065265331555
EHNC-023951-20UG04065265331548
EHNC023951-50UG04061841396123
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?