GE11-0034-94
HiTrap® MabSelect SuRe™
Cytiva 11-0034-94, pack of 1 × 5 mL
Synonim(y):
HiTrap MabSelect SuRe, Kolumna MabSelect SuRe
Wybierz wielkość
6610,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6610,00 zł
Polecane produkty
ligand
alkali-stabilized protein A-derived (E. coli)
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 11-0034-94
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-13.7
Zakres roboczy
3-12
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
799 7709 kolumny są wstępnie zapakowane w 7709 medium bioprocesowe do wychwytywania Mabs z dużych objętości próbek.
Cechy i korzyści
- Wytrzymuje rygorystyczne procedury CIP i sanityzacji za pomocą 0,1 do 0,5 M NaOH.
- Nowa konstrukcja ligandu zapewnia zwiększoną odporność na proteazy, co skutkuje mniejszym wyciekiem ligandu.
- Zorientowane sprzężenie rekombinowanego białka A z matrycą poprzez zaprojektowaną C-końcową cysteinę zwiększa zdolność wiązania IgG.
- Mniej kwestii regulacyjnych dzięki całkowitemu brakowi hodowli ssaków w produkcji i oczyszczaniu ligandu.
- Wstępnie zapakowane kolumny 799 do opracowywania procesów, sprawdzania warunków oczyszczania i oczyszczania Mabs na małą skalę.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
"MabSelect SuRe Ligand Restricted License" i "Cys-rProtein A Ligand Restricted License" są chronione następującymi patentami oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach: US 6,399,750 i EP 1123389. Bezpłatna, nieprzenoszalna, ograniczona licencja na korzystanie z tego produktu do wewnętrznych celów analitycznych towarzyszy wyłącznie zakupowi produktu od firmy Cytiva i jej licencjonowanych dystrybutorów. Wszelkie inne zastosowania wymagają oddzielnej licencji od firmy Cytiva.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.