Kluczowe dokumenty
GE11-0034-93
HiTrap® MabSelect SuRe
Cytiva 11-0034-93, pack of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
7050,00 zł
7050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
7050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
7050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
alkali-stabilized protein A-derived (E. coli)
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 11-0034-93
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
flow rate
<4 ml/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-13.7
Zakres roboczy
3-12
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumny HiTrap® MabSelect SuRe są wstępnie zapakowane w MabSelect SuRe, medium bioprocesowe do oczyszczania przeciwciał monoklonalnych z dużych objętości próbek. Nowy, odporny na alkalia ligand rekombinowanego białka A pozwala na czyszczenie w miejscu (CIP).
799 MabSelect kolumny są wstępnie zapakowane w MabSelect medium bioprocesowe do wychwytywania Mabs z dużych objętości próbek.
Oznaczony przy 10% przebiciu w analizie czołowej przy prędkości fazy ruchomej 500 cm/h w kolumnie o wysokości złoża 20 cm.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Cechy i korzyści
  • Wytrzymuje rygorystyczne procedury CIP i sanityzacji za pomocą 0,1 do 0,5 M NaOH.
  • Nowa konstrukcja ligandu zapewnia zwiększoną odporność na proteazy, co skutkuje mniejszym wyciekiem ligandu.
  • Zorientowane sprzężenie rekombinowanego białka A z matrycą poprzez zaprojektowaną C-końcową cysteinę zwiększa zdolność wiązania IgG.
  • Mniej kwestii regulacyjnych dzięki całkowitemu brakowi hodowli ssaków w produkcji i oczyszczaniu ligandu.
  • Wstępnie zapakowane kolumny HiTrap® do opracowywania procesów, sprawdzania warunków oczyszczania i oczyszczania Mabs na małą skalę.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
1) Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowanej rurki kolumny.
Informacje prawne
Bezpłatne licencje MabSelect SuRe Ligand
"MabSelect SuRe Ligand Restricted License" i "Cys-rProtein A Ligand Restricted License" są chronione następującymi patentami oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach: US 6,399,750 i EP 1123389. Bezpłatna, nieprzenoszalna, ograniczona licencja na korzystanie z tego produktu do wewnętrznych celów analitycznych towarzyszy wyłącznie zakupowi produktu od firmy Cytiva i jej licencjonowanych dystrybutorów. Wszelkie inne zastosowania wymagają oddzielnej licencji od firmy Cytiva.
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
MabSelect SuRe is a trademark of Cytiva
SuRe is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Protokoły
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using MabSelect Sure from Cytiva.