Kluczowe dokumenty
GE17549801
MabSelect PrismA
Cytiva, 17549801
Synonim(y):
Żywica MabSelect PrismA
Wybierz wielkość
1 EACH
13 510,00 zł
13 510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
13 510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NB.21
13 510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
17549801
Cytiva
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Żywica do chromatografii powinowactwa MabSelect PrismA została ulepszona dzięki zoptymalizowanej matrycy agarozowej o wysokim przepływie i genetycznie zmodyfikowanemu ligandowi pochodzącemu z białka A. Umożliwia to spełnienie przyszłych wymagań w zakresie oczyszczania mAb, w tym przetwarzania wielu przeciwciał bispecyficznych.
Zwiększona stabilność alkaliczna MabSelect PrismA zapewnia również możliwości bardziej niezawodnego oczyszczania mAb przy użyciu okresowej chromatografii przeciwprądowej. Możliwość czyszczenia przy użyciu 1 M NaOH zwiększa kontrolę obciążenia biologicznego w procesach ciągłych, które mogą być narażone na dni lub tygodnie zbioru paszy.
Cechy i korzyści
  • Zwiększona zdolność wiązania w porównaniu z innymi żywicami Protein A
  • Doskonała stabilność alkaliczna umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję przy użyciu 0,5-1,0 M NaOH.
  • Objęte kompleksowym programem bezpieczeństwa dostaw, obejmującym podwójne źródła matrycy agarozowej i ligandu białka A.
  • Ligand białka A PrismA jest również dostępny w jednostkach chromatograficznych 799 Fibro i 7705 Fibro PrismA do ultraszybkiego oczyszczania mAbs.
  • Łatwy pomiar wycieku białka A za pomocą zestawu PrismA ELISA zaprojektowanego specjalnie do użytku z żywicami 7709 PrismA.
Informacje prawne
HiScreen is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)