GE17549852
HiTrap® MabSelect™ PrismA
Cytiva, 17549852, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
MabSelect PrismA
Wybierz wielkość
4540,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4540,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
17549852
Cytiva
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The enhanced alkaline stability of MabSelect PrismA also provides opportunities for more robust mAb purification using periodic counter-current chromatography. The possibility for cleaning using 1 M NaOH increases bioburden control for continuous processes, which can be exposed to days or weeks of feed harvest.
Cechy i korzyści
- Zwiększona zdolność wiązania w porównaniu z innymi żywicami Protein A
- Doskonała stabilność alkaliczna umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję przy użyciu 0,5-1,0 M NaOH.
- Objęte kompleksowym programem bezpieczeństwa dostaw, obejmującym podwójne źródła matrycy agarozowej i ligandu białka A.
- Ligand białka A PrismA jest również dostępny w jednostkach chromatograficznych 799 Fibro i 7705 Fibro PrismA do ultraszybkiego oczyszczania mAbs.
- Łatwy pomiar wycieku białka A za pomocą zestawu PrismA ELISA zaprojektowanego specjalnie do użytku z żywicami 7709 PrismA.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Metody oczyszczania do dalszej analizy zmniejszają złożoność próbki, usuwają zakłócenia i koncentrują anality w celu uzyskania dokładniejszych wyników.