G9660
Gelatin veronal buffer−EDTA
Synonim(y):
GVB-EDTA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
sterylność
sterile-filtered
drug control
Home Office Schedule 3; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
temp. przechowywania
2-8°C
Komponenty
Contains 141 mM NaCl, 0.1% gelatin, 1.8 mM sodium barbital, 3.1 mM barbituric acid and 10 mM EDTA, pH 7.3-7.4.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?