Przejdź do
G6514
Gelatin veronal buffer
Gelatin Barbital Buffer
Synonim(y):
GVB2+, Gelatin Barbital Buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
5 x 50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
651,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gelatin veronal buffer,
Quality Segment
form
liquid
drug control
Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
impurities
<10 cfu/mL Total Aerobic Count
color
colorless
pH
7.3-7.4
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Below 35-40 °C, gelatin swells in and absorbs 5-10 times its weight of water to form a gel. Gelatin is more soluble in hot than in cold water. If visible floaters or cloudiness is evident, solution may be warmed in 45°C water bath for 10 minutes to achieve clear, colorless solution.
Other Notes
0.15 mM CaCl2, 141 mM NaCl, 0.5 mM MgCl2, 0.1% gelatin, 1.8 mM sodium barbital and 3.1 mM barbituric acid, pH 7.3-7.4.
Aseptically filtered
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
924504900628900741
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
powder or chunks
form
solid
form
solid
pH
7.3-7.4
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless
color
white to pale yellow
color
-
color
-
impurities
<10 cfu/mL Total Aerobic Count
impurities
<10 CFU/g Bioburden, <125 EU/g Endotoxin
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?