Przejdź do
G5417
Glycine
Synonim(y):
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
977,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6350,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160406
EC Number:
200-272-2
Beilstein/REAXYS Number:
635782
MDL number:
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.9-6.4
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 260 nm Amax: -0.006, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: -0.003
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
To request the documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to the documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Application
Glycine is a non-essential amino acid. It is the simplest of the amino acids and plays various roles in biology. It is structurally unique among the biological amino acids in that it does not have an asymmetric center, and thus is not chiral. It is commonly used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Biochem/physiol Actions
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1552741022533226
Glycine
SAFC
G5417
Glycine
description
-
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
description
ACS reagent, ≥98.5%
description
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder, crystals or granules
form
crystalline powder
assay
≥98.5%
assay
99-101% (based on anhydrous substance)
assay
≥98.5%
assay
99.7-101% (calc. to the dried substance)
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
≤1.0% ninhydrin-positive substances, organic volatile impurities, complies (GC), hydrolyzable substances, complies, residual solvents, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb)
impurities
H2SO4, passes test (darkened), Hydrolyzable subsances, passes test
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.02% ammonium (NH4), ≤1.0% ninhydrin-positive substances, ≤0.1% water (Karl Fischer)
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
complies for appearance of solution, complies for reaction against H2SO4, in accordance for identity (IR)
suitability
-
suitability
in accordance for identity (IR)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)