Merck
W328707
Sigma-Aldrich
Glycine
99%, FCC
Synonim(y):
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Wybierz wielkość
W328707-SAMPLE
170,00 zł
1 KG
353,00 zł
10 KG
1620,00 zł
25 KG
3040,00 zł
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W328707-SAMPLE
170,00 zł
1 KG
353,00 zł
10 KG
1620,00 zł
25 KG
3040,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
Numer FEMA:
3287
Beilstein:
635782
Numer WE:
Nr Rady Europy:
4118
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
17.034
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 172.812
Próba
99%
Formularz
crystalline powder
pKa (25°C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Klucz InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • From Collagen Mimetics to Collagen Hybridization and Back.: This study explores the use of glycine-rich collagen mimetics in developing hybridized collagen structures, offering insights into biocompatible materials and tissue engineering applications (Ratnatilaka Na Bhuket et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
Richard A Felix et al.
Brain structure & function, 220(5), 2639-2652 (2014-06-30)
The mammalian superior paraolivary nucleus (SPON) is a major source of GABAergic inhibition to neurons in the inferior colliculus (IC), a well-studied midbrain nucleus that is the site of convergence and integration for the majority ascending auditory pathways en route
Zoé Husson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(28), 9418-9431 (2014-07-11)
The principal neurons of the cerebellar nuclei (CN), the sole output of the olivo-cerebellar system, receive a massive inhibitory input from Purkinje cells (PCs) of the cerebellar cortex. Morphological evidence suggests that CN principal cells are also contacted by inhibitory
Li-Chun Tu et al.
The EMBO journal, 32(24), 3220-3230 (2013-11-12)
Nuclear pore complexes (NPCs) mediate cargo traffic between the nucleus and the cytoplasm of eukaryotic cells. Nuclear transport receptors (NTRs) carry cargos through NPCs by transiently binding to phenylalanine-glycine (FG) repeats on intrinsically disordered polypeptides decorating the NPCs. Major impediments
Suzanne L Grant et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 844(2), 278-282 (2006-08-08)
A simple and versatile methodology using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorimetric detection was developed to simultaneously determine d-serine along with other metabolically related neuroactive amino acids in the glutamatergic system: L-serine, L-glutamate, L-glutamine, and glycine. On-column sensitivity was in