Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 186,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 490,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
186,00 zł
Nazwa produktu
Glycine, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (NT)
form
crystalline
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
SMILES string
NCC(O)=O
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| form crystalline | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.5% |
| product line BioUltra | product line BioXtra | product line ReagentPlus® | product line - |
| cation traces Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg | cation traces Al: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.02%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005% | cation traces ≤0.01% (Ammonia (NH3)) | cation traces - |
| solubility 1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility 1 M HCl: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 100 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?